Stampa…
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC13675-100MG PC13675-250MG
APOSPC13675-100MGEA 40.6 EUR
APOSPC13675-100MG APOSPC13675-250MG
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Formula: C₄₂H₃₆F₁₀IrN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27952556
CAS Number: 870987-63-6