Stampa…
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1331-25G PC1331-5G
APOSPC1331-25GEA 757 EUR
APOSPC1331-25G APOSPC1331-5G
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb)
Formula: C₃H₄F₄
Peso molecolare: 116,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998069
CAS Number: 421-48-7
UN: 3161
ADR: 2.1,