Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 691 EUR
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Peso molecolare: 229,027 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (8 mm Hg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274358
CAS Number: 82510-98-3