Stampa…
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(2,3-difluorophenyl)thiourea
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 140 EUR
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458007
CAS Number: 887267-30-3