Stampa…
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 94.8 EUR
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formula: C₆H₁₀F₂O₂
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094108
CAS Number: 368-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III