Stampa…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 183 EUR
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Punto di ebollizione: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784301
CAS Number: 123195-23-3