Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,4-Dichloro-2-fluorotoluene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
Peso molecolare: 179,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412453
CAS Number: 87417-71-8
UN: 3265
ADR: 8,III