Stampa…
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 3-Iodo-2-oxo-1,1,1-trifluoropropane
PC1233-1G PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA 210 EUR
APOSPC1233-1G APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: C₃H₂F₃IO
Peso molecolare: 237,947 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09998066
CAS Number: 142921-30-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II