Stampa…
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 662 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₄F₁₄
Peso molecolare: 414,138 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041486
CAS Number: 51114-12-6