Stampa…
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G PC1219-25G PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1219-1G APOSPC1219-25G APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Formula: C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O
Peso molecolare: 240,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368671
CAS Number: 1049729-56-7