Stampa…
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nonadecafluoro(3,7-dimethyloctanoic acid), 3,7-Bis(trifluoromethyl)-2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridecafluorooctanoic acid
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 632 EUR
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Formula: C₁₀HF₁₉O₂
Peso molecolare: 514,083 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (20 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320738
CAS Number: 172155-07-6
UN: 3265
ADR: 8,III