Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-5-mercapto-1,3,4-oxadiazole, 2-(4-Fluorophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole
PC1198-1G PC1198-25G PC1198-5G
APOSPC1198-1GEA 32.1 EUR
APOSPC1198-1G APOSPC1198-25G APOSPC1198-5G
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₈H₅FN₂OS
Peso molecolare: 196,202 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03197058
CAS Number: 203268-64-8