Stampa…
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triazatriphosphinine
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 655 EUR
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formula: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Peso molecolare: 621,19 g/mol
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784333
CAS Number: 186817-57-2