Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 4-Ethynyl-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC1161-5G PC1161-1G
APOSPC1161-5GEA 174 EUR
APOSPC1161-5G APOSPC1161-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄F₄O
Densità: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458006
CAS Number: 912617-68-6
UN: 1993
ADR: 3,III