Stampa…
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 531 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Peso molecolare: 274,282 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631947
CAS Number: 885950-67-4