3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 85…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275290 CAS Number: 887267-03-0 |