Stampa…
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 29 EUR
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Punto di ebollizione: 110 °C (19 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275286
CAS Number: 749230-32-8