Stampa…
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA 829 EUR
APOSPC11281-25G APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368741
CAS Number: 886762-84-1