1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Punto di ebollizione: 82 °C (0,03 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368740 CAS Number: 868054-25-5 |