Stampa…
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC11279-5G PC11279-25G PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA 0 EUR
APOSPC11279-5G APOSPC11279-25G APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368739
CAS Number: 74483-45-7
UN: 3261
ADR: 8,II