Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 36.4 EUR
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368736
CAS Number: 252004-42-5