Stampa…
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11264-1G PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA 245 EUR
APOSPC11264-1G APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂S
Peso molecolare: 264,706 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00297841
CAS Number: 384351-45-5