Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 109 EUR
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275291
CAS Number: 870777-32-5