Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 251 EUR
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407379
CAS Number: 683274-52-4