Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11179-1G PC11179-5G
APOSPC11179-1GEA 219 EUR
APOSPC11179-1G APOSPC11179-5G
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039234
CAS Number: 408367-99-7