Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 103 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631855
CAS Number: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III