Stampa…
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 466 EUR
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Peso molecolare: 273,681 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739425
CAS Number: 811842-39-4