Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 174 EUR
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇FO
Punto di fusione: 32…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039232
CAS Number: 80151-28-6