Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11154-1G PC11154-250MG PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA 198 EUR
APOSPC11154-1G APOSPC11154-250MG APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039230
CAS Number: 208183-93-1