Stampa…
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11151-250MG PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA 301 EUR
APOSPC11151-250MG APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₁H₇FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02221394
CAS Number: 353761-02-1