4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC11142-250MG
PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA
33.5
EUR
APOSPC11142-250MG
APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₉FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03002065 CAS Number: 1841-57-2 |