Stampa…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 590 EUR
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09754048
CAS Number: 304693-64-9