Stampa…
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC110116-1G PC110116-250MG
APOSPC110116-1GEA 263 EUR
APOSPC110116-1G APOSPC110116-250MG
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₆H₁₁F₃N₂O
Peso molecolare: 304,267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409163
CAS Number: 1019007-78-3