Stampa…
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC110115-1G PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA 400 EUR
APOSPC110115-1G APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13180848
CAS Number: 550998-68-0