Stampa…
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC110109-1G PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA 328 EUR
APOSPC110109-1G APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756744
CAS Number: 952285-54-0