Stampa…
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 183 EUR
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835282
CAS Number: 219823-49-1