Stampa…
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC110038-1G PC110038-250MG
APOSPC110038-1GEA 285 EUR
APOSPC110038-1G APOSPC110038-250MG
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrFNO₃
Peso molecolare: 314,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036881
CAS Number: 655236-28-5