Stampa…
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 319 EUR
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29158206
CAS Number: 2090172-47-5