Stampa…
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 720 EUR
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 180,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19690162
CAS Number: 1189757-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III