Stampa…
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110024-1G PC110024-250MG PC110024-5G
APOSPC110024-1GEA 173 EUR
APOSPC110024-1G APOSPC110024-250MG APOSPC110024-5G
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃FN₂O
Peso molecolare: 138,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28768731
CAS Number: 1239510-82-7