Stampa…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 576 EUR
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22480979
CAS Number: 1369896-75-2