Stampa…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 524 EUR
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22480978
CAS Number: 1369869-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III