Stampa…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 655 EUR
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570372
CAS Number: 1369881-97-9