Stampa…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 382 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28505050
CAS Number: 1245457-01-5