Stampa…
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 328 EUR
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 261,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29169138
CAS Number: 1648807-91-3