Stampa…
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 261 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 261,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29169131
CAS Number: 1609255-54-0