Stampa…
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 241 EUR
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200325
CAS Number: 2407339-49-3