Stampa…
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 352 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Peso molecolare: 266,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200324
CAS Number: 2407339-48-2