Stampa…
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 352 EUR
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Peso molecolare: 249,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200322
CAS Number: 693818-13-2