Stampa…
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 277 EUR
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Formula: C₉H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200321
CAS Number: 2111860-37-6